4-Bromothiophene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-2-thiophenemethanol, (4-Bromothiophen-2-yl)methanol, 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)thiophene
B5060-1G B5060-5G
TCIAB5060-1GEA 230 NOK
TCIAB5060-1G TCIAB5060-5G
4-Bromothiophene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
4-Bromothiophene-2-methanol
Formel: C₅H₅BrOS
MW: 193,07 g/mol
MDL nummer: MFCD04115392
CAS-nummer: 79757-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a265fb62769d3d6820796300cc982c6213574fbc&vid=a265fb62769d3d6820796300cc982c6213574fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %