2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-methyl-5-nitropyridine
B5062-5G B5062-25G
TCIAB5062-5GEA 1550 NOK
TCIAB5062-5G TCIAB5062-25G
2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-nitro-4-picoline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
MDL nummer: MFCD03095066
CAS-nummer: 23056-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&vid=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C