1,2-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 2,2-(1,2-Phenylene)bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane], 1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
B5069-1G B5069-5G
TCIAB5069-1GEA 1525 NOK
TCIAB5069-1G TCIAB5069-5G
1,2-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (by GC)
1,2-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formel: C₁₈H₂₈B₂O₄
MW: 330,04 g/mol
MDL nummer: MFCD28969469
CAS-nummer: 269410-07-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %