1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,3-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
B5070-1G B5070-5G
TCIAB5070-1GEA 1200 NOK
TCIAB5070-1G TCIAB5070-5G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (by GC)
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formel: C₁₈H₂₈B₂O₄
MW: 330,04 g/mol
MDL nummer: MFCD09864185
CAS-nummer: 196212-27-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C