3-Bromo-4-methylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5073-1G B5073-5G
TCIAB5073-1GEA 285 NOK
TCIAB5073-1G TCIAB5073-5G
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,0500 g/mol
MDL nummer: MFCD04971197
CAS-nummer: 36276-24-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C