3-Bromo-4-ethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5079-1G B5079-5G
TCIAB5079-1GEA 485 NOK
TCIAB5079-1G TCIAB5079-5G
3-Bromo-4-ethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-4-ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL nummer: MFCD00672941
CAS-nummer: 108373-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C