Borane - Ammonia Complex ≥85.0% (V)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ammonia Borane
B5082-5G B5082-25G
TCIAB5082-5GEA 1350 NOK
TCIAB5082-5G TCIAB5082-25G
Borane - Ammonia Complex ≥85.0% (V)
Borane - Ammonia Complex
Formel: NH₃·BH₃
MW: 30,87 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075639
CAS-nummer: 13774-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15fece06799a470ddab4e971eaa702785cd5dc4&vid=e15fece06799a470ddab4e971eaa702785cd5dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 85.0 %