Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5087-200MG B5087-1G
TCIAB5087-200MGEA 690 NOK
TCIAB5087-200MG TCIAB5087-1G
Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane ≥98.0% (by GC)
Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane
Formel: C₂₄H₁₈Br₂Si
MW: 494,30 g/mol
MDL nummer: MFCD29089347
CAS-nummer: 18733-91-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C