Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde, 4,4'-Diformyldiphenyl ether, 4,4'-Oxydibenzaldehyde
B5099-1G B5099-5G
TCIAB5099-1GEA 1225 NOK
TCIAB5099-1G TCIAB5099-5G
Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (by GC)
Bis(4-formylphenyl) ether
Formel: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Kokepunkt: 160°C
MDL nummer: MFCD08276812
CAS-nummer: 2215-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&vid=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C