4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-ethylpyrazole
B5100-1G B5100-5G
TCIAB5100-1GEA 635 NOK
TCIAB5100-1G TCIAB5100-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Kokepunkt: 108°C
MDL nummer: MFCD08235252
CAS-nummer: 71229-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3be10b4cc2d432945bd560ab65c305b6a1bbd4&vid=ca3be10b4cc2d432945bd560ab65c305b6a1bbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %