ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
B5104-5G B5104-25G
TCIAB5104-5GEA 1125 NOK
TCIAB5104-5G TCIAB5104-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Kokepunkt: 63°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00278796
CAS-nummer: 655-15-2
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %