2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5108-1G B5108-200MG
TCIAB5108-1GEA 1925 NOK
TCIAB5108-1G TCIAB5108-200MG
2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD28147706
CAS-nummer: 1365118-41-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C