9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole
B5109-1G B5109-5G
TCIAB5109-1GEA 1050 NOK
TCIAB5109-1G TCIAB5109-5G
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD27644692
CAS-nummer: 212385-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c18a4e7c036a4b6faaa41c2fdeb063a3547deaaa&vid=c18a4e7c036a4b6faaa41c2fdeb063a3547deaaa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %