4-(Benzyloxy)benzyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B5121-1G B5121-5G
TCIAB5121-1GEA 675 NOK
TCIAB5121-1G TCIAB5121-5G
4-(Benzyloxy)benzyl chloride ≥98.0% (by GC)
4-(Benzyloxy)benzyl chloride
Formel: C₁₄H₁₃ClO
MW: 232,71 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000916
CAS-nummer: 836-42-0
EINECS: 212-648-3
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1e9c19dcb8517b0267a6900d1734ed01532f7c&vid=af1e9c19dcb8517b0267a6900d1734ed01532f7c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C