2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B5122-1G B5122-5G
TCIAB5122-1GEA 1525 NOK
TCIAB5122-1G TCIAB5122-5G
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₂₇H₂₃N
MW: 361,49 g/mol
MDL nummer: MFCD19440968
CAS-nummer: 1198395-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3f35e317831bfd09551214e5f709976ef74dd74&vid=c3f35e317831bfd09551214e5f709976ef74dd74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C