2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-9,9-dibutyl-9H-fluorene
B5127-1G B5127-5G
TCIAB5127-1GEA 915 NOK
TCIAB5127-1G TCIAB5127-5G
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene
Formel: C₂₁H₂₅Br
MW: 357,34 g/mol
MDL nummer: MFCD12031333
CAS-nummer: 88223-35-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C