2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
B5133-5G B5133-25G
TCIAB5133-5GEA 570 NOK
TCIAB5133-5G TCIAB5133-25G
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
MDL nummer: MFCD03095062
CAS-nummer: 65550-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b9b22d7984bb8116694bdc411eb8d73f14df74&vid=79b9b22d7984bb8116694bdc411eb8d73f14df74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C