3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
B5135-5G B5135-25G
TCIAB5135-5GEA 515 NOK
TCIAB5135-5G TCIAB5135-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
MDL nummer: MFCD03095092
CAS-nummer: 375368-83-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&vid=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %