(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: ((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
B5138-1G B5138-5G
TCIAB5138-1GEA 365 NOK
TCIAB5138-1G TCIAB5138-5G
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formel: C₁₁H₁₃BrSi
MW: 253,21 g/mol
Kokepunkt: 91°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01321391
CAS-nummer: 38274-16-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %