1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
B5160-200MG B5160-1G
TCIAB5160-200MGEA 540 NOK
TCIAB5160-200MG TCIAB5160-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
MDL nummer: MFCD06656142
CAS-nummer: 177947-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97296c542c75b728f818261af113b7729bf0f817&vid=97296c542c75b728f818261af113b7729bf0f817&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %