9-(2-Bromoethyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5182-1G B5182-5G
TCIAB5182-1GEA 1875 NOK
TCIAB5182-1G TCIAB5182-5G
9-(2-Bromoethyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(2-Bromoethyl)carbazole
Formel: C₁₄H₁₂BrN
MW: 274,16 g/mol
MDL nummer: MFCD11127041
CAS-nummer: 75620-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7058041f0ebf3f3a6330535d5ac8fdc4bbc1dc&vid=ef7058041f0ebf3f3a6330535d5ac8fdc4bbc1dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C