9-(3-Bromopropyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5183-1G B5183-200MG
TCIAB5183-1GEA 4175 NOK
TCIAB5183-1G TCIAB5183-200MG
9-(3-Bromopropyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(3-Bromopropyl)carbazole
Formel: C₁₅H₁₄BrN
MW: 288,19 g/mol
MDL nummer: MFCD11164489
CAS-nummer: 84359-61-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C