2-Bromoisonicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B5189-1G B5189-5G
TCIAB5189-1GEA 675 NOK
TCIAB5189-1G TCIAB5189-5G
2-Bromoisonicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Bromoisonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
MDL nummer: MFCD07367879
CAS-nummer: 10386-27-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C