2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5196-200MG B5196-1G
TCIAB5196-200MGEA 1525 NOK
TCIAB5196-200MG TCIAB5196-1G
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₁₆H₂₀S₂Si₂
MW: 332,63 g/mol
CAS-nummer: 139896-65-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C