2-Bromo-3-iodopyridine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5201-1G B5201-5G
TCIAB5201-1GEA 635 NOK
TCIAB5201-1G TCIAB5201-5G
2-Bromo-3-iodopyridine ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
MDL nummer: MFCD09056782
CAS-nummer: 265981-13-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C