1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: tert-Butyl 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylate, 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-(cyanomethylene)azetidine
B5217-200MG B5217-1G
TCIAB5217-200MGEA 350 NOK
TCIAB5217-200MG TCIAB5217-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine ≥95.0% (by GC)
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12761241
CAS-nummer: 1153949-11-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b928649175ec8cd2e19d3d0638a1ca735a67b15&vid=4b928649175ec8cd2e19d3d0638a1ca735a67b15&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %