2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5224-1G B5224-5G
TCIAB5224-1GEA 475 NOK
TCIAB5224-1G TCIAB5224-5G
2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
MW: 190,9978 g/mol
Kokepunkt: 123°C
MDL nummer: MFCD04037220
CAS-nummer: 443-81-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %