Boc-L-Pro-OMe ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5228-5G B5228-25G
TCIAB5228-5GEA 310 NOK
TCIAB5228-5G TCIAB5228-25G
Boc-L-Pro-OMe ≥97.0% (by GC)
Boc-L-Pro-OMe
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075092
CAS-nummer: 59936-29-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85edb31d07ef157839a66d4df4ea4e55b83cd274&vid=85edb31d07ef157839a66d4df4ea4e55b83cd274&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%