4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
B5231-1G B5231-5G
TCIAB5231-1GEA 595 NOK
TCIAB5231-1G TCIAB5231-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
MDL nummer: MFCD11847398
CAS-nummer: 17100-58-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C