4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5236-1G B5236-5G
TCIAB5236-1GEA 500 NOK
TCIAB5236-1G TCIAB5236-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
MDL nummer: MFCD03411551
CAS-nummer: 625446-22-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %