5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5237-1G B5237-5G
TCIAB5237-1GEA 405 NOK
TCIAB5237-1G TCIAB5237-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
MDL nummer: MFCD11226880
CAS-nummer: 198477-89-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C