4,5-Bis(dicyclohexylphosphino)-9,9-dimethylxanthene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,5-Bis(dicyclohexylphosphino)-9,9-dimethyl-9H-xanthene
B5239-1G B5239-200MG
TCIAB5239-1GEA 1150 NOK
TCIAB5239-1G TCIAB5239-200MG
4,5-Bis(dicyclohexylphosphino)-9,9-dimethylxanthene ≥97.0% (by GC)
4,5-Bis(dicyclohexylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Formel: C₃₉H₅₆OP₂
MW: 602,82 g/mol
MDL nummer: MFCD22422615
CAS-nummer: 940934-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a9a596277a9c933efb22c9dfcddaf7b87c74478&vid=0aaff2cdca2e606c53b70b5d8a646a1a4e15f045&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C