6,7-Bis(benzyloxy)coumarin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B5251-200MG B5251-1G
TCIAB5251-200MGEA 610 NOK
TCIAB5251-200MG TCIAB5251-1G
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin ≥98.0% (by HPLC)
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin
Formel: C₂₃H₁₈O₄
MW: 358,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00016975
CAS-nummer: 909-84-2
EINECS: 213-003-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C