5-Bromo-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5266-1G B5266-5G
TCIAB5266-1GEA 380 NOK
TCIAB5266-1G TCIAB5266-5G
5-Bromo-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
MDL nummer: MFCD07375143
CAS-nummer: 7752-78-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effcd7570de870d2371a310e9cf1a76e01f92b6b&vid=effcd7570de870d2371a310e9cf1a76e01f92b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 85.0 deg-C