3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5273-1G B5273-5G
TCIAB5273-1GEA 595 NOK
TCIAB5273-1G TCIAB5273-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
MDL nummer: MFCD11042854
CAS-nummer: 13073-28-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C