Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5279-200MG
B5279-1G
TCIAB5279-200MGEA
1000
NOK
TCIAB5279-200MG
TCIAB5279-1G
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Kokepunkt: 73°C Smeltepunkt: 13°C Tetthet: 1,04 Lagringstemperatur: Kjøleskap |
CAS-nummer:
38259-00-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % (total of isomer) |