4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
B5285-1G B5285-5G
TCIAB5285-1GEA 945 NOK
TCIAB5285-1G TCIAB5285-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09264005
CAS-nummer: 149104-89-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2198a03c4cfe464102fc17f496779b7ee63a34&vid=ec2198a03c4cfe464102fc17f496779b7ee63a34&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %