1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Benzyl-4-iodo-1H-pyrazole
B5286-1G B5286-5G
TCIAB5286-1GEA 785 NOK
TCIAB5286-1G TCIAB5286-5G
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole ≥98.0% (by GC)
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Formel: C₁₀H₉IN₂
MW: 284,1 g/mol
MDL nummer: MFCD04038745
CAS-nummer: 50877-42-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C