1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: tert-Butyl 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarboxamide, 3-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxamide
B5292-1G B5292-5G
TCIAB5292-1GEA 475 NOK
TCIAB5292-1G TCIAB5292-5G
1-Boc-3-carbamoylpiperidine ≥98.0% (by GC)
1-Boc-3-carbamoylpiperidine
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,2881 g/mol
MDL nummer: MFCD06658365
CAS-nummer: 91419-49-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C