2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(Bromoacetyl)pyrrolidine, 2-Bromo-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
B5307-1G B5307-200MG
TCIAB5307-1GEA 2600 NOK
TCIAB5307-1G TCIAB5307-200MG
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (by GC)
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₁₀BrNO
MW: 192,06 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06800371
CAS-nummer: 90892-09-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %