3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5333-5G B5333-25G
TCIAB5333-5GEA 525 NOK
TCIAB5333-5G TCIAB5333-25G
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
MDL nummer: MFCD03788719
CAS-nummer: 630125-49-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %