α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
B5338-5G
B5338-25G
TCIAB5338-5GEA
1100
NOK
TCIAB5338-5G
TCIAB5338-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol |
MDL nummer:
MFCD09258959 CAS-nummer: 216755-57-6 FN: 3261 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |