(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5346-5G B5346-25G
TCIAB5346-5GEA 915 NOK
TCIAB5346-5G TCIAB5346-25G
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₉H₂₁BrOSi
MW: 253,26 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: 85°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00216589
CAS-nummer: 89031-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&vid=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %