2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Bromo-2-propen-1-ol, 2-Bromoprop-2-en-1-ol
B5347-1G
B5347-5G
TCIAB5347-1GEA
1300
NOK
TCIAB5347-1G
TCIAB5347-5G
2-Bromoallyl alcohol ≥97.0% (by GC)
2-Bromoallyl alcohol
Formel:
C₃H₅BrO MW: 136,98 g/mol Kokepunkt: 150°C Flash punkt: 76°C |
MDL nummer:
MFCD09265077 CAS-nummer: 598-19-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |