1-brom-2-klor-4-nitrobensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5348-5G B5348-25G
TCIAB5348-5GEA 405 NOK
TCIAB5348-5G TCIAB5348-25G
1-brom-2-klor-4-nitrobensen ≥97.0% (by GC)
1-brom-2-klor-4-nitrobensen
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MDL nummer: MFCD00051514
CAS-nummer: 29682-39-1
EINECS: 249-773-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42e61de5b10c04c74fff3e5ec8458f90d639798f&vid=42e61de5b10c04c74fff3e5ec8458f90d639798f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C