5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
B5354-200MG B5354-1G
TCIAB5354-200MGEA 485 NOK
TCIAB5354-200MG TCIAB5354-1G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
MDL nummer: MFCD07784265
CAS-nummer: 146447-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a4c95b78f2c213389b569d8f446711ede274276&vid=7a4c95b78f2c213389b569d8f446711ede274276&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C