3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
B5363-5G
B5363-25G
TCIAB5363-5GEA
810
NOK
TCIAB5363-5G
TCIAB5363-25G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO |
MDL nummer:
MFCD09027089 CAS-nummer: 149947-15-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |
Acid Value | max. 3.0 |