1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5364-1G B5364-5G
TCIAB5364-1GEA 675 NOK
TCIAB5364-1G TCIAB5364-5G
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₉H₂₈F₂O
MW: 310,43 g/mol
MDL nummer: MFCD20489249
CAS-nummer: 208709-55-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %