4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]thiophene
B5384-200MG B5384-1G
TCIAB5384-200MGEA 500 NOK
TCIAB5384-200MG TCIAB5384-1G
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
4-(4-Bromophenyl)dibenzothiophene
Formel: C₁₈H₁₁BrS
MW: 339,25 g/mol
MDL nummer: MFCD19441307
CAS-nummer: 530402-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e828d4632203cac08dd8708fb3cd1c29e2c5ff&vid=43e828d4632203cac08dd8708fb3cd1c29e2c5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C