7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, 2-Bromo-3,4-ethylenedioxythiophene-5-carboxaldehyde
B5396-200MG B5396-1G
TCIAB5396-200MGEA 755 NOK
TCIAB5396-200MG TCIAB5396-1G
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde ≥96.0% (by GC)
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₃S
MW: 249,08 g/mol
MDL nummer: MFCD08690306
CAS-nummer: 852054-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a272eb322022738315634d2c5d69a9c3ff212359&vid=a272eb322022738315634d2c5d69a9c3ff212359&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C